6-Fluor-m-toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
381330-5G
SIAL381330-5GEA
106
EUR
SIAL381330-5G
6-Fluor-m-toluonitril, Sigma-Aldrich®
6-Fluor-m-toluonitril
Formel:
C₈H₆FN Molecular Weight: 135,14 g/mol |
MDL:
MFCD00134542 CAS-Nummer: 64113-84-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |