Gallium(III)bromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Gallium (III) bromide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

381357-1G
SIAL381357-1GEA 87.2 EUR
SIAL381357-1G
Gallium(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Gallium(III)bromid
Formel: Br₃Ga
Molecular Weight: 309,44 g/mol
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121,5 °C
Dichte: 3,69 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016100
CAS-Nummer: 13450-88-9
EINECS: 236-609-5
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR