N-Cyclohexylmaleimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
381543-5G
SIAL381543-5GEA
167
EUR
SIAL381543-5G
N-Cyclohexylmaleimid, Sigma-Aldrich®
N-Cyclohexylmaleimid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,22 g/mol |
MDL:
MFCD00043904 CAS-Nummer: 1631-25-0 EINECS: 216-630-6 |