2-Brom-5-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
381845-5G
SIAL381845-5GEA 36.4 EUR
SIAL381845-5G
2-Brom-5-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molecular Weight: 246,02 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 178…180 °C
MDL: MFCD00134558
CAS-Nummer: 943-14-6