2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazol-2-thion, 5-Methoxybenzimidazol-2-thiol, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

382485-5G
SIAL382485-5GEA 41.9 EUR
SIAL382485-5G
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂OS
Molecular Weight: 180,23 g/mol
Siedepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 261…263 °C
MDL: MFCD00134581
CAS-Nummer: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR