3-Methylchinolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

382493-5G
SIAL382493-5GEA 100 EUR
SIAL382493-5G
3-Methylchinolin, Sigma-Aldrich®
3-Methylquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 252…253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,0673 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014661
CAS-Nummer: 612-58-8
EINECS: 210-315-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR