2-(Hydroxymethyl)-12-krone-4, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
382655-1G
SIAL382655-1GEA
131
EUR
SIAL382655-1G
2-(Hydroxymethyl)-12-krone-4, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)-12-krone-4
Formel:
C₉H₁₈O₅ |
MDL:
MFCD00067524 CAS-Nummer: 75507-26-5 EINECS: 278-224-5 |