1,3-Difluor-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Difluoronitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
382957-5G
SIAL382957-5GEA
48.4
EUR
SIAL382957-5G
1,3-Difluor-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Difluor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ Molecular Weight: 159.09 g/mol |
MDL:
MFCD00192035 CAS-Nummer: 19064-24-5 EINECS: 242-793-8 |