Niob(IV)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Niobium dioxide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

383163-5G
SIAL383163-5GEA 101 EUR
SIAL383163-5G
Niob(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Niob(IV)oxid
Formel: NbO₂
Molecular Weight: 124.91 g/mol
Schmelzpunkt: 1915
Dichte: 5.98 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016242
CAS-Nummer: 12034-59-2
EINECS: 234-809-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR