Tantal(V)methanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tantal(V)methoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
383244-5G
SIAL383244-5GEA
197
EUR
SIAL383244-5G
Tantal(V)methanolat, Sigma-Aldrich®
Tantal(V)methanolat
Formel:
C₅H₁₅O₅Ta |
MDL:
MFCD00058817 CAS-Nummer: 865-35-0 UN: 3181 ADR: 4.1,III |