Germanium(IV)iodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

383252-5G
SIAL383252-5GEA 129 EUR
SIAL383252-5G
Germanium(IV)iodid, Sigma-Aldrich®
Germanium(IV)iodid
Formel: GeI₄
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 146 °C
Dichte: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016120
CAS-Nummer: 13450-95-8
EINECS: 236-613-7
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR