Germanium(II)iodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

383260-1G
SIAL383260-1GEA 132 EUR
SIAL383260-1G
Germanium(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Germanium(II)iodid
Formel: GeI₂
Schmelzpunkt: 460 °C
Dichte: 5,4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00135537
CAS-Nummer: 13573-08-5
EINECS: 236-998-1
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR