Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat ≥99% ACS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (+)-Antimonkalium-L-tartrat Trihydrat, L(+)-Weinsäure Antimonkaliumsalz Trihydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

383376-100G
SIAL383376-100GEA 86.7 EUR
SIAL383376-100G
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat ≥99% ACS, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat
Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,6 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00167056
CAS-Nummer: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.0-103.0%
loss on drying ≤2.7%
As ≤0.015%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR