5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(5-Brom-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 2-Acetyl-4-bromphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
383406-10G
SIAL383406-10GEA
64.3
EUR
SIAL383406-10G
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,05 g/mol |
MDL:
MFCD00191850 CAS-Nummer: 1450-75-5 |