Chromon-3-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
383449-5G
SIAL383449-5GEA
30.2
EUR
SIAL383449-5G
Chromon-3-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Chromon-3-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₆O₃ Molecular Weight: 174,16 g/mol |
MDL:
MFCD00014667 CAS-Nummer: 17422-74-1 EINECS: 241-451-5 |