3-Formyl-6-methylchromon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Methyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
383473-5G
SIAL383473-5GEA
60.8
EUR
SIAL383473-5G
3-Formyl-6-methylchromon, Sigma-Aldrich®
3-Formyl-6-methylchromon
Formel:
C₁₁H₈O₃ Molecular Weight: 188,1794 g/mol |
MDL:
MFCD00138943 CAS-Nummer: 42059-81-4 |