3-Cyanchromon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Chromone-3-carbonitrile, 4-Oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
383481-5G
SIAL383481-5GEA
79
EUR
SIAL383481-5G
3-Cyanchromon, Sigma-Aldrich®
3-Cyanchromon
Formel:
C₁₀H₅NO₂ Molecular Weight: 171,16 g/mol |
MDL:
MFCD00052604 CAS-Nummer: 50743-17-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |