Tri(2-furyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
383767-1G
SIAL383767-1GEA
95.7
EUR
SIAL383767-1G
Tri(2-furyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Tri(2-furyl)phosphine
Formel:
C₁₂H₉O₃P Molecular Weight: 232,17 g/mol |
MDL:
MFCD00151857 CAS-Nummer: 5518-52-5 |