2-Brom-5-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
384003-5G
SIAL384003-5GEA
23.5
EUR
SIAL384003-5G
2-Brom-5-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molecular Weight: 231,05 g/mol |
MDL:
MFCD00020214 CAS-Nummer: 22921-68-2 EINECS: 245-329-2 |