2,3,5-Trichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3,5-TCP
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
384275-50G
SIAL384275-50GEA
86.8
EUR
SIAL384275-50G
2,3,5-Trichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trichlorpyridin
Formel:
C₅H₂Cl₃N Molecular Weight: 182,44 g/mol |
MDL:
MFCD00043007 CAS-Nummer: 16063-70-0 EINECS: 407-270-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |