Chlortrimethylsilan 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
TMCS, Trimethylsilylchlorid, Trimethylchlorsilan, TMSC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
384410-100ML
SIAL384410-100MLEA
51
EUR
SIAL384410-100ML
Chlortrimethylsilan 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Chlortrimethylsilan
Formel:
C₃H₉ClSi Molecular Weight: 108,64 g/mol |
MDL:
MFCD00000502 CAS-Nummer: 75-77-4 EINECS: 200-900-5 |