1-Naphthylamin, Millipore®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Aminonaphthalin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

38497-100ML-F
SIAL38497-100ML-FEA 51.3 EUR
SIAL38497-100ML-F
1-Naphthylamin, Millipore®
1-Naphthylamin
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50 °C
Dichte: 1,171 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004016
CAS-Nummer: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
UN: 2077
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06485

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR