4-Brom-3-methylanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Brom-5-methoxytoluol, 1-Brom-4-methoxy-2-methylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
385409-25ML
SIAL385409-25MLEA
125
EUR
SIAL385409-25ML
4-Brom-3-methylanisol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-3-methylanisol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,06 g/mol |
MDL:
MFCD00060687 CAS-Nummer: 27060-75-9 |