3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 3-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 3-(Trifluormethyl)benzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
385417-5G
SIAL385417-5GEA 26.5 EUR
SIAL385417-5G
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Molecular Weight: 244,62 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014724
CAS-Nummer: 777-44-6
UN: 3265
ADR: 8,II