3,6-Dioxaoctamethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
385506-100ML
385506-500ML
SIAL385506-100MLEA
86.2
EUR
SIAL385506-100ML
SIAL385506-500ML
3,6-Dioxaoctamethylendiamin, Sigma-Aldrich®
3,6-Dioxaoctamethylendiamin
Formel:
C₆H₁₆N₂O₂ |
MDL:
MFCD00040474 CAS-Nummer: 929-59-9 EINECS: 213-203-6 |