N-Ethylisopropylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

386391-25ML 386391-5ML
SIAL386391-25MLEA 406 EUR
SIAL386391-25ML SIAL386391-5ML
N-Ethylisopropylamin, Sigma-Aldrich®
N-Ethylisopropylamin
Formel: C₅H₁₃N
Molecular Weight: 87.16 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.7085 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00015105
CAS-Nummer: 19961-27-4
EINECS: 243-442-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR