N-Ethylisopropylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
386391-25ML
386391-5ML
SIAL386391-25MLEA
406
EUR
SIAL386391-25ML
SIAL386391-5ML
N-Ethylisopropylamin, Sigma-Aldrich®
N-Ethylisopropylamin
Formel:
C₅H₁₃N Molecular Weight: 87.16 g/mol Siedepunkt: 60…62 °C (1013 hPa) Dichte: 0.7085 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00015105 CAS-Nummer: 19961-27-4 EINECS: 243-442-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...