4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
386448-25G
386448-5G
SIAL386448-25GEA
354
EUR
SIAL386448-25G
SIAL386448-5G
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid
Formel:
C₈H₄O₃ |
MDL:
MFCD00039143 CAS-Nummer: 1107-00-2 EINECS: 201-607-5 |