4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonsäurechlorid, 4-(Trifluormethoxy)benzolsulfochlorid, 4-(Trifluormethoxy)benzol-1-sulfonylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

386545-5G
SIAL386545-5GEA 38.6 EUR
SIAL386545-5G
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
Siedepunkt: 120…122 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,536 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042408
CAS-Nummer: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR