(4-Hydroxyphenyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Hydroxyphenylacetamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
387738-5G
SIAL387738-5GEA
16.4
EUR
SIAL387738-5G
(4-Hydroxyphenyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
(4-Hydroxyphenyl)acetamid
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol |
MDL:
MFCD00017145 CAS-Nummer: 17194-82-0 EINECS: 241-235-0 |