Dimethylamin 2 mol/l in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
388246-100ML
SIAL388246-100MLEA
60.9
EUR
SIAL388246-100ML
Dimethylamin 2 mol/l in Methanol, Sigma-Aldrich®
Dimethylamin
Formel:
C₂H₇N Molecular Weight: 45,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008288 CAS-Nummer: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 1992 ADR: 3,II |