1-Acetyl-4-piperidon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Acetyl-4-piperidone
388254-5ML
SIAL388254-5MLEA
167
EUR
SIAL388254-5ML
1-Acetyl-4-piperidon, Sigma-Aldrich®
1-Acetyl-4-piperidon
Formel:
C₇H₁₁NO₂ Molecular Weight: 141,17 g/mol |
MDL:
MFCD00006190 CAS-Nummer: 32161-06-1 EINECS: 250-937-6 |