Tributylacetylcitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tributyl O-Acetylcitrate, Acetyltributylcitrate, Acetyl tributyl citrate, Tributyl 2-acetoxypropane-1,2,3-tricarboxylate, O-Acetylcitric acid tributyl ester
MQ100
388378-500ML
SIAL388378-500MLEA
65.6
EUR
SIAL388378-500ML
Tributylacetylcitrat, Sigma-Aldrich®
Tributylacetylcitrat
Formel:
C₂₀H₃₄O₈ Molecular Weight: 402.49 g/mol |
MDL:
MFCD00043554 CAS-Nummer: 77-90-7 EINECS: 201-067-0 |