2-(Hydroxymethyl)-15-krone-5, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5-ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
388424-1G
SIAL388424-1GEA
95.5
EUR
SIAL388424-1G
2-(Hydroxymethyl)-15-krone-5, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)-15-krone-5
Formel:
C₁₁H₂₂O₆ Molecular Weight: 250.29 g/mol |
MDL:
MFCD00192215 CAS-Nummer: 75507-25-4 EINECS: 278-222-4 |