Hexakis(brommethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2,3,4,5,6-Hexakis(bromomethyl)benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
388459-5G
SIAL388459-5GEA
140
EUR
SIAL388459-5G
Hexakis(brommethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
Hexakis(brommethyl)benzol
Formel:
C₁₂H₁₂Br₆ Molecular Weight: 635,65 g/mol |
MDL:
MFCD00182539 CAS-Nummer: 3095-73-6 EINECS: 221-443-8 UN: 3261 ADR: 8,III |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)