2,4,6-Tris(brommethyl)mesitylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3,5-Tris(bromomethyl)-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Tris(bromomethyl)mesitylene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
388467-5G
SIAL388467-5GEA
79.9
EUR
SIAL388467-5G
2,4,6-Tris(brommethyl)mesitylen, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tris(brommethyl)mesitylen
Formel:
C₁₂H₁₅Br₃ Molecular Weight: 398,96 g/mol |
MDL:
MFCD00192554 CAS-Nummer: 21988-87-4 EINECS: 244-697-1 UN: 3261 ADR: 8,II |