3,5-Dichlorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,5-Dichlorophenylisocyantae

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

389056-5G
SIAL389056-5GEA 98 EUR
SIAL389056-5G
3,5-Dichlorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 188,01 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013859
CAS-Nummer: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR