Dodecylisocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Dodecyl isocyanate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

389064-5G
SIAL389064-5GEA 109 EUR
SIAL389064-5G
Dodecylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Dodecylisocyanat
Formel: C₁₃H₂₅NO
Molecular Weight: 211.35 g/mol
Siedepunkt: 132
Dichte: 0.877 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041744
CAS-Nummer: 4202-38-4
EINECS: 224-111-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR