(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
[3-(Benzyloxy)propyl]triphenylphosphonium Bromide
389196-5G
SIAL389196-5GEA
165
EUR
SIAL389196-5G
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₈H₂₈BrOP Molecular Weight: 491.41 g/mol |
MDL:
MFCD00191781 CAS-Nummer: 54314-85-1 |