4'-Butylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(4-Butylphenyl)ethanon, 4-Butyl-1-acetylbenzol, p-Butylacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
389250-5ML
SIAL389250-5MLEA
60.7
EUR
SIAL389250-5ML
4'-Butylacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Butylacetophenon
Formel:
C₁₂H₁₆O Molecular Weight: 176,26 g/mol |
MDL:
MFCD00017500 CAS-Nummer: 37920-25-5 EINECS: 253-715-7 |