(Ethyl)triphenylphosphoniumiodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

389471-100G
SIAL389471-100GEA 99 EUR
SIAL389471-100G
(Ethyl)triphenylphosphoniumiodid, Sigma-Aldrich®
(Ethyl)triphenylphosphoniumiodid
Formel: C₂₀H₂₀IP
Schmelzpunkt: 163…166 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040352
CAS-Nummer: 4736-60-1
EINECS: 225-245-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR