4-Chlor-2-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Chlor-2-hydroxyanisole, 4-Chloroguaiacol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

389498-5G
SIAL389498-5GEA 44 EUR
SIAL389498-5G
4-Chlor-2-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Molecular Weight: 158,58 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,304 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00070774
CAS-Nummer: 16766-30-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR