δ-Valerolacton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pentansäure-δ-lacton, 5-Hydroxyvaleriansäurelacton, Tetrahydro-2H-pyran-2-on, Pentan-5-olid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

389579-100ML 389579-25ML
SIAL389579-100MLEA 141 EUR
SIAL389579-100ML SIAL389579-25ML
δ-Valerolacton, Sigma-Aldrich®
δ-Valerolacton
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 228…230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.0988 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006645
CAS-Nummer: 542-28-9
EINECS: 208-807-1

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR