5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
389595-1G
SIAL389595-1GEA
33.2
EUR
SIAL389595-1G
5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₈N₄ Molecular Weight: 184,20 g/mol |
MDL:
MFCD00020730 CAS-Nummer: 5334-43-0 EINECS: 226-253-9 UN: 3276 ADR: 6.1,III |