Pentylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Pentyl isocyanate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
389951-5G
SIAL389951-5GEA 92.4 EUR
SIAL389951-5G
Pentylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Pentylisocyanat
Formel: C₆H₁₁NO
Molecular Weight: 113.16 g/mol
Siedepunkt: 136…137 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.878 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00144846
CAS-Nummer: 3954-13-0
UN: 3080
ADR: 6.1 II