4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Acetamido-TEMPO), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
390380-25G
SIAL390380-25GEA
1240
EUR
SIAL390380-25G
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Acetamido-TEMPO), Sigma-Aldrich®
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Acetamido-TEMPO)
Formel:
C₁₁H₂₁N₂O₂ |
MDL:
MFCD00043593 CAS-Nummer: 14691-89-5 EINECS: 423-840-3 |