3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
390399-1G
SIAL390399-1GEA
38
EUR
SIAL390399-1G
3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Formel:
C₅H₂F₆N₂ Molecular Weight: 204.07 g/mol Siedepunkt: 148 |
MDL:
MFCD00153672 CAS-Nummer: 14704-41-7 |