4-(Trifluormethoxy)toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
390402-1G
SIAL390402-1GEA
31.3
EUR
SIAL390402-1G
4-(Trifluormethoxy)toluol, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethoxy)toluol
Formel:
C₈H₇F₃O Molecular Weight: 176,1400 g/mol |
MDL:
MFCD00042413 CAS-Nummer: 706-27-4 |