Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
390755-5G
SIAL390755-5GEA
32.9
EUR
SIAL390755-5G
Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Formel:
C₃H₃F₃O₄S Molecular Weight: 192,11 g/mol |
MDL:
MFCD00144316 CAS-Nummer: 680-15-9 |