3-Azetidincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Azetanecarboxylic acid, Azetidine-3-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
391131-250MG
SIAL391131-250MGEA
97.4
EUR
SIAL391131-250MG
3-Azetidincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Azetidincarbonsäure
Formel:
C₄H₇NO₂ Molecular Weight: 101,11 g/mol |
MDL:
MFCD00191763 CAS-Nummer: 36476-78-5 |